1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-1-naphthol hydrochloride
B23978.03
B23978.06
B23978.14
B23978.03EA
24.2
EUR
B23978.03
B23978.06
B23978.14
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid tech. 90%, technische Qualität
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
Purity: 90%
CAS No.: 5959-56-8
Molecular Formula: C10H9NO.HCl
Formula Weight: 195.65
Melting Point: ca 272° dec.
MDL No.: MFCD00012562
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Molecular Weight: 195,65 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 272 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012562 CAS-Nummer: 5959-56-8 EINECS: 227-727-8 |