1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133485-25G 133485-5G
SIAL133485-25GEA 319 EUR
SIAL133485-25G SIAL133485-5G
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195,65 g/mol
MDL: MFCD00012562
CAS-Nummer: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8