Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
10416-100G-F
10416-500G-F
SIAL10416-100G-FEA
203
EUR
SIAL10416-100G-F
SIAL10416-500G-F
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat
Formel:
C₁₆H₁₆N₂O₃S Molecular Weight: 316.37 g/mol |
MDL:
MFCD00012560 CAS-Nummer: 28836-03-5 EINECS: 249-265-6 |