Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
10417-100G-F 10417-25G-F 10417-5G-F
SIAL10417-100G-FEA 603 EUR
SIAL10417-100G-F SIAL10417-25G-F SIAL10417-5G-F
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MDL: MFCD00012560
CAS-Nummer: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6