1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
003512-5G 003512-25G 003512-100G
FLUO003512-5GEA 39.5 EUR
FLUO003512-5G FLUO003512-25G FLUO003512-100G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Molecular Weight: 266.22 g/mol
MDL: MFCD00054501
CAS-Nummer: 893-33-4