3-Brom-2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Bromo-2-methox-5-(trifluoromethyl)ypyridine, 3-Bromo-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
PY-7341-5G PY-7341-25G PY-7341-1G
COBBPY-7341-5GEA 377 EUR
COBBPY-7341-5G COBBPY-7341-25G COBBPY-7341-1G
3-Brom-2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
3-Bromo-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molecular Weight: 256.02 g/mol
MDL: MFCD09972202
CAS-Nummer: 124432-63-9