5-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
PY-7908-5G
PY-7908-1G
COBBPY-7908-5GEA
71.2
EUR
COBBPY-7908-5G
COBBPY-7908-1G
5-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
5-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol |
MDL:
MFCD03094943 CAS-Nummer: 126717-59-7 |