5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
PY-7843-5G PY-7843-1G
COBBPY-7843-5GEA 102 EUR
COBBPY-7843-5G COBBPY-7843-1G
5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin
5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.0485 g/mol
MDL: MFCD04039980
CAS-Nummer: 164513-39-7