α-(4-Pyridyl)benzhydrylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: alpha,alpha-Diphenyl-4-pyridylmethanol
SPB06323.1 SPB06323.10 SPB06323.50
MAYBSPB06323.1EA 0 EUR
MAYBSPB06323.1 MAYBSPB06323.10 MAYBSPB06323.50
α-(4-Pyridyl)benzhydrylalkohol
α-(4-Pyridyl)benzhydrylalkohol
Formel: C₁₈H₁₅NO
MDL: MFCD00006434
CAS-Nummer: 1620-30-0
EINECS: 216-584-7