Benzo[b]thiophen-2-methanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-ylmethanol
CFF484.2.5
CFF484.10
017493-2.5G
017493-10G
CHMPCFF484.2.5EA
375
EUR
CHMPCFF484.2.5
CHMPCFF484.10
FLUO017493-2.5G
FLUO017493-10G
Benzo[b]thiophen-2-methanol
Benzo[b]thiophen-2-methanol
Formel:
C₉H₈OS Molecular Weight: 164,22 g/mol |
MDL:
MFCD02682004 CAS-Nummer: 17890-56-1 |