Benzo[b]thiophen-3-methanol
Lieferant: Thermo Scientific
CC12309.250
CC12309DA
MAYBCC12309.250EA
0
EUR
MAYBCC12309.250
MAYBCC12309DA
Benzo[b]thiophen-3-methanol
Benzo[b]thiophen-3-methanol
Formel:
C₉H₈OS |
CAS-Nummer:
5381-24-8 |