2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
198450250 198451000 198455000
ACRO198450250EA 46 EUR
ACRO198450250 ACRO198451000 ACRO198455000
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure) 98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Flammpunkt: >365 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006638
CAS-Nummer: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
UN: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %