2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
A15603.14 A15603.22 A15603.36 AB117158.0500
A15603.14EA 44.7 EUR
A15603.14 A15603.22 A15603.36 ABCRAB117158.0500
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure) ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Purity: 98% CAS No.: 2033-24-1 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 117310 Merck Reference: 14,5817 MDL No.: MFCD00006638
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144.13 g/mol
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006638
CAS-Nummer: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8