(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
H27673.MD
H27673.06
H27673.03
H27673.MDEA
56.1
EUR
H27673.MD
H27673.06
H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure ≥98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 23357-47-3
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 56-58°
Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,22 g/mol Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368364 CAS-Nummer: 23357-47-3 |