Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~50,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
372846-100G 372846-500G
SIAL372846-100GEA 58.8 EUR
SIAL372846-100G SIAL372846-500G
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~50,000, Sigma-Aldrich®
Poly(2-ethyl-2-oxazolin)
Formel: (C₅H₉NO)x
Molecular Weight: 200000 g/mol
CAS-Nummer: 25805-17-8