Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~500,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42398.22 42398.36 42398.A4
42398.22EA 43.5 EUR
42398.22 42398.36 42398.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~500,000
Poly(2-ethyl-2-oxazolin)
CAS No.: 25805-17-8 Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00134377
Formel: (C₅H₉NO)x
Molecular Weight: 200000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25805-17-8