Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~500,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
373974-100G 373974-500G
SIAL373974-100GEA 73.9 EUR
SIAL373974-100G SIAL373974-500G
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~500,000, Sigma-Aldrich®
Poly(2-ethyl-2-oxazolin)
Formel: (C₅H₉NO)x
Molecular Weight: 200000 g/mol
CAS-Nummer: 25805-17-8