Borwasserstoff-Dimethylamin-Komplex ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Boron hydride dimethylamine, Borane, dimethylamine complex
89149.14 89149.22
89149.14EA 67.5 EUR
89149.14 89149.22
Borwasserstoff-Dimethylamin-Komplex ≥97%
Borwasserstoff-Dimethylamin-Komplex
Purity: 97% CAS No.: 74-94-2 Molecular Formula: BH3.NH(CH3)2 Formula Weight: 58.92 Physical Form: Crystalline Density: 0.69 Appearance: White Melting Point: 36° Boiling Point: 59-65°/1-2mm UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00051068
Formel: C₂H₁₀BN
Molecular Weight: 58.92 g/mol
Siedepunkt: 59…65 °C (1…2 mmHg)
Dichte: 0.69
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051068
CAS-Nummer: 74-94-2
EINECS: 200-823-7
ADR: 4.1 III