Borwasserstoff-Dimethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Boron hydride dimethylamine, Borane, dimethylamine complex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
180238-100G 180238-25G 180238-5G
SIAL180238-100GEA 230 EUR
SIAL180238-100G SIAL180238-25G SIAL180238-5G
Borwasserstoff-Dimethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-Dimethylamin-Komplex
Formel: C₂H₁₀BN
Molecular Weight: 58,92 g/mol
MDL: MFCD00051068
CAS-Nummer: 74-94-2
EINECS: 200-823-7