(±)-1,1′-Bi-2-naphthol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 1,1'-Bi-2-naphthol, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
A11182.06
A11182.22
A11182.06EA
38
EUR
A11182.06
A11182.22
(±)-1,1′-Bi-2-naphthol ≥99%
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 602-09-5
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 997518
Merck Reference: 14,1226
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Formel:
C₂₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 286,33 g/mol Schmelzpunkt: 215…218 °C Dichte: 1,301 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004068 CAS-Nummer: 602-09-5 EINECS: 210-014-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1226 |