(±)-1,1′-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 1,1'-Bi-2-naphthol, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
104655-25G 104655-5G
SIAL104655-25GEA 116 EUR
SIAL104655-25G SIAL104655-5G
(±)-1,1′-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 286,33 g/mol
MDL: MFCD00004068
CAS-Nummer: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III