2-Phenyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Phenyl(2-oxazoline), (4,5-Dihydro-2-oxazolyl)benzene, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
369756-100G 369756-25G
SIAL369756-100GEA 381 EUR
SIAL369756-100G SIAL369756-25G
2-Phenyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2-oxazolin
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.1739 g/mol
MDL: MFCD00075541
CAS-Nummer: 7127-19-7