N-(4-Pentinyl)phthalimid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
H53432.06
H53432.14
H53432.06EA
71.3
EUR
H53432.06
H53432.14
N-(4-Pentinyl)phthalimid ≥97%
N-(4-Pentinyl)phthalimid
Purity: 97%
CAS No.: 6097-07-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD06798110
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798110 CAS-Nummer: 6097-07-0 |