N-(4-Pentinyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646938-25G 646938-5G
SIAL646938-25GEA 178 EUR
SIAL646938-25G SIAL646938-5G
N-(4-Pentinyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(4-Pentinyl)phthalimid
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
MDL: MFCD06798110
CAS-Nummer: 6097-07-0