Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 58.4 EUR
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3) 98%
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172.19 g/mol
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001681
CAS-Nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %