3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid (Beaucage-Reagenz) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Beaucage Reagent, 3H-1,2-Benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3H-1,2-Benzodithiol-3-one 1,1-Dioxide
L20129.03
L20129.06
L20129.MD
L20129.03EA
68.9
EUR
L20129.03
L20129.06
L20129.MD
3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid (Beaucage-Reagenz) ≥99%
3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid (Beaucage-Reagenz)
Purity: 99%
CAS No.: 66304-01-6
Molecular Formula: C7H4O3S2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 4180332
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00132960
Formel:
C₇H₄O₃S₂ Molecular Weight: 200,24 g/mol Schmelzpunkt: 102…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132960 CAS-Nummer: 66304-01-6 ADR: 9,III |