α-Naphtholphthalein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N8257-10G N8257-1G N8257-5G
SIALN8257-10GEA 618 EUR
SIALN8257-10G SIALN8257-1G SIALN8257-5G
α-Naphtholphthalein, Sigma-Aldrich®
α-Naphtholphthalein
Formel: C₂₈H₁₈O₄
Molecular Weight: 418,45 g/mol
MDL: MFCD00036202
CAS-Nummer: 596-01-0
EINECS: 209-875-5