2-(3-Bromphenyl)-5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6399-1G
HC-6399-5G
COBBHC-6399-1GEA
149
EUR
COBBHC-6399-1G
COBBHC-6399-5G
2-(3-Bromphenyl)-5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromphenyl)-5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazol
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O |
MDL:
MFCD09878391 CAS-Nummer: 957065-96-2 |