2-(3-Bromphenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6400-5G
HC-6400-1G
COBBHC-6400-5GEA
451
EUR
COBBHC-6400-5G
COBBHC-6400-1G
2-(3-Bromphenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O |
MDL:
MFCD09878392 CAS-Nummer: 957065-94-0 |