2-(3-Bromphenyl)-5-ethyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6377-5G
HC-6377-1G
COBBHC-6377-5GEA
451
EUR
COBBHC-6377-5G
COBBHC-6377-1G
2-(3-Bromphenyl)-5-ethyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-ethyl-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O |
MDL:
MFCD09878384 CAS-Nummer: 957065-88-2 |