2-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6376-5G
HC-6376-1G
COBBHC-6376-5GEA
362
EUR
COBBHC-6376-5G
COBBHC-6376-1G
2-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O Molecular Weight: 239.0700 g/mol |
MDL:
MFCD08691468 CAS-Nummer: 41491-53-6 |