2-(3-Bromphenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6401-5G
HC-6401-1G
COBBHC-6401-5GEA
595
EUR
COBBHC-6401-5G
COBBHC-6401-1G
2-(3-Bromphenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O |
MDL:
MFCD09878393 CAS-Nummer: 957065-95-1 |