Matrix™ Reagenzreservoirs
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
8086 8095 8096 8093 8094 8085 8075
MATR8086EA 140 EUR
MATR8086 613-7452 MATR8096 613-7453 613-7451 613-7450 613-5831
Matrix™ Reagenzreservoirs
Reagenz-Reservoirs
PP oder PS. Diese Reservoirs bieten eine extra breite Basis für zusätzliche Festigkeit und Stabilität, wodurch Verschütten vermieden wird.
  • 75-ml-Reservoir aus PP ist autoklavierbar und wiederverwendbar
  • Rinne in einer Rinne maximiert die für Pipettenspitzen zugängliche Flüssigkeitsmenge bei Verwendung kleiner Reagenzmengen
  • Ausgießtüllen an allen vier Ecken reduzieren das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien aus dem Reservoir
  • Graduierungen an der Innenwand ermöglichen eine schnelle Messung der verbleibenden Flüssigkeit
  • Sterilreservoirs sind in Aufreißbeuteln verpackt, sodass die Verpackung steril bleibt und sich gleichzeitig leicht öffnen lässt
Das 25 ml große, unterteilte Reservoir ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf der einen Seite und bis zu vier auf der anderen Seite; Maximierung der Rückgewinnung bei Verwendung nur eines Kanals und einer kleinen Menge Reagenz.
Verpackung: Sterilreservoirs sind in Aufreißbeuteln verpackt, sodass die Verpackung steril bleibt und sich gleichzeitig leicht öffnen lässt.