Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ C18
Lieferant: VARIAN
12102001 12102028 12113001 12113027 12102025 12102099 12162028B 12166001B 75401050 12102058 12102052 12113024 14102025 14102028 14256031 22102001 7540101C 7550101C 14256023 12256060 14113024 14113027 14256015 14256001 14102001 14102058 14113001 14102052 12105027 12102118 12102096 75502050 75501025 75501050 75401025 12102052T 14102028B 12102058B 52102001 52102024 52102052 52113024 12105102B
551-0300EA 0 EUR
551-0300 551-0315 551-0343 551-0345 551-0312 636-2504 VARI12162028B 551-0380 551-0425 551-0328 551-0327 VARI12113024 549-0844 549-0845 549-0869 VARI22102001 551-0424 VARI7550101C 549-0865 549-0836 VARI14113024 VARI14113027 549-0860 549-0855 549-0840 549-0850 VARI14113001 549-0849 549-0806 549-0802 549-0796 VARI75502050 VARI75501025 VARI75501050 VARI75401025 549-0785 VARI14102028B 549-0787 VARI52102001 VARI52102024 VARI52102052 VARI52113024 VARI12105102B
Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ C18
Chromatographiesäulen
Bond Elut™ C18 ist das wasserabstoßendste, gebundene Silica-Sorbens im Bond Elut™-Sortiment. Es ist das beliebteste SPE-Sorbens aufgrund seiner extremen Retention für unpolare Verbindungen. C18 wird im Allgemeinen als das breiteste Retentionsspektrum unter den gebundenen Silica-Sorbentien angesehen, da es die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrizen zurückhält. Bei der Analyse kleiner bis mittlerer Moleküle kann Bond Elut™ C18 zum Entsalzen wässriger Matrizen vor dem Ionenaustausch verwendet werden, da Salze das Sorbens nicht zurückhalten.
  • Das wasserabstoßendste, gebundene Silica-Sorbens
  • Extreme Retention für unpolare Verbindungen
  • Wirksam zum Entsalzen wässriger Mischungen
* Tabless