VWR® Autoklavierbare Beutel, „Sterilbag“ und „Sterilbag Indicator“
Lieferant: VWR Collection
129-0716EA 124 EUR
129-0716 129-0717 119-0057 119-0048
VWR® Autoklavierbare Beutel, „Sterilbag“ und „Sterilbag Indicator“
Beutel Entsorgungsbeutel
DKD-Kalibrierzertifikat Sie eignen sich zum Erzielen und Erhalten von sterilen Bedingungen. Aus rotem Spezialkunststoff.
  • Autoklavierbar bis 134 °C
  • Erhältlich mit oder ohne Sterilisationsindikatorstreifen.
  • Rot
  • Anleitungen auf den Beutel aufgedruckt
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten