Industriehandschuhe, ActivArmr® 80-100
Lieferant: Ansell
80-100/10 80-100/7 80-100/9 80-100/8 80-100/11 80-100/6
ANSE80-100/10EA 65.3 EUR
ANSE80-100/10 ANSE80-100/7 ANSE80-100/9 ANSE80-100/8 ANSE80-100/11 ANSE80-100/6
Industriehandschuhe, ActivArmr® 80-100
Handschuhe
Diese Polyester-/Baumwollträger mit Latex-Innenhandbeschichtung eignen sich für ein breites Spektrum von Arbeiten.
  • Durch die Beschichtung aus Naturlatex wird eine exzellente mechanische und robuste Gesamtleistung für einen maximalen Schutz erzielt
  • Schrumpfgerautes Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff
  • Das in einem automatischen Strickverfahren hergestellte Trägermaterial bildet ein optimal geformtes Innenfutter für hervorragende Passform und Beweglichkeit
Recommended for: Seizing rough blocs and cylinders; seizing and finishing structural parts; loading and unloading rough parts or boxes; picking parts and accessories; final assembly; loading raw material; unloading worked parts.
Standards: EN 388:2016 (2242B); Kat. II