Ethylendiamin analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Ethandiamin, 1,2-Diaminoethan
20675.2700
20675.3700
20675.4700
KRAF20675.2700EA
77.2
EUR
KRAF20675.2700
KRAF20675.3700
KRAF20675.4700
Ethylendiamin analytisches Reagens
Ethylendiamin
Formel:
C₂H₈N₂ Molecular Weight: 60.1 g/mol Siedepunkt: 117 Schmelzpunkt: 8.5 Dichte: 0.898 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 34 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008204 CAS-Nummer: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8 II Merck Index: 13,03829 |