Tween® 80 (Polysorbat)
Lieferant: Bernd Kraft
21443.2000 21443.3000 21443.4000
KRAF21443.2000EA 64.5 EUR
KRAF21443.2000 KRAF21443.3000 KRAF21443.4000
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664