Tween® 20 (Polysorbat)
Lieferant: Bernd Kraft
21440.2000 21440.3000 21440.4000
KRAF21440.2000EA 61.9 EUR
KRAF21440.2000 KRAF21440.3000 KRAF21440.4000
Tween® 20 (Polysorbat)
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3