Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
20201.0701 20201.0702
KRAF20201.0701EA 65.4 EUR
KRAF20201.0701 KRAF20201.0702
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3