Acrylnitril ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Lieferant: TCI
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanpropen
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
A0146-25ML A0146-500ML
TCIAA0146-25MLEA 29.2 EUR
TCIAA0146-25ML TCIAA0146-500ML
Acrylnitril ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Acrylnitril
Formel: C₃H₃N
Molecular Weight: 53.06 g/mol
Siedepunkt: 79°C
Schmelzpunkt: –84°C
Flammpunkt: –6°C
MDL: MFCD00001927
CAS-Nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 I
Merck Index: 14,00131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&vid=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %