D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-D-Tle-OH
L14098.04 L14098.ME
L14098.04EA 519 EUR
L14098.04 L14098.ME
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH) ≥99%
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH)
Purity: 99% CAS No.: 26782-71-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721825
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,2 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004265
CAS-Nummer: 26782-71-8