5-Amino-2-methylbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559423-1G
559423-5G
SIAL559423-1GEA
34.4
EUR
SIAL559423-1G
SIAL559423-5G
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175,16 g/mol |
MDL:
MFCD01631582 CAS-Nummer: 65934-74-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |