Tween® 20 (Polysorbat) 2,5% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
19612.0001 19612.0002
KRAF19612.0001EA 65.4 EUR
KRAF19612.0001 KRAF19612.0002
Tween® 20 (Polysorbat) 2,5% in wässriger Lösung
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3