4'-Chlor-2'-methylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide
TL00898.10
TL00898.50
MAYBTL00898.10EA
0
EUR
MAYBTL00898.10
MAYBTL00898.50
4'-Chlor-2'-methylacetanilid
4'-Chlor-2'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molecular Weight: 183,64 g/mol |
MDL:
MFCD00027399 CAS-Nummer: 5202-86-8 EINECS: 225-991-9 |