α-Bromstyrol 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alfa-Bromostyrene, α-Bromostyrene, alpha-Bromostyrene
365800050
365800250
365801000
ACRO365800050EA
72.5
EUR
ACRO365800050
ACRO365800250
ACRO365801000
α-Bromstyrol 95% stabilisiert
α-Bromstyrol
Formel:
C₈H₇Br Molecular Weight: 183.0452 g/mol Siedepunkt: 67…70 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1.41 g/cm³ Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012229 CAS-Nummer: 98-81-7 EINECS: 202-702-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5870 to 1.5910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol |