1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
H50576.03
H50576.06
H50576.03EA
181
EUR
H50576.03
H50576.06
1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzol ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Formel:
C₇H₄BrF₃S Molecular Weight: 257,07 g/mol Siedepunkt: 92…94 °C (20 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236347 CAS-Nummer: 1644-72-0 |