1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
BTB12863.250 BTB12863.1
CHMPBTB12863.250EA 0 EUR
CHMPBTB12863.250 MAYBBTB12863.1
1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Molecular Weight: 257.07 g/mol
MDL: MFCD00040840
CAS-Nummer: 333-47-1