Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
Lieferant: CHEMPUR
JFD00475.250
JFD00475.1
CHMPJFD00475.250EA
0
EUR
CHMPJFD00475.250
MAYBJFD00475.1
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200.24 g/mol |
MDL:
MFCD00019261 CAS-Nummer: 3779-29-1 EINECS: 223-239-4 |