trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H27489.03
H27489.06
H27489.03EA
96.9
EUR
H27489.03
H27489.06
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-25-4
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point:
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,19 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209953 CAS-Nummer: 3685-25-4 |